Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
form
powder
Application
suitable as substrate for α-amylase
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 94054-1G | 04061826651667 |
| 94054-5G | 04061833336380 |