Saltar a
92521
L-Threonic acid lithium salt
≥98.5% (TLC)
Sinónimos:
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O5 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
136.10 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.5% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O5/c5-1-2(6)3(7)4(8)9/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
JPIJQSOTBSSVTP-STHAYSLISA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of ascorbate and aldarate metabolism, substrate of L-threonate 3- dehydrogenase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
92521-50MG04061832386409
92521-10MG04061832386386
92521-500MG04061832386393
92521-100MG04061832386379