Saltar a
91957
Monosodium methylphosphonate
99.0-101.0% (T)
Sinónimos:
Methanephosphonic acid monosodium salt, Methylphosphonic acid monosodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
78,80 €
66,98 €
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
302,00 €
256,70 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH4O3PNa
Número CAS:
Peso molecular:
118.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
99.0-101.0% (T)
Form:
crystals
Solubility:
water: 3.54 g/30 mL, colorless
66,98 €
Precio de catálogo78,80 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
concentration
18.5-20.5% Na
loss
≤2.0% loss on drying
pH
4.5-5.1
solubility
water: 3.54 g/30 mL, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.07
suitability
no residue for filter test
SMILES string
O=P(C)(O[Na])O
InChI
1S/CH5O3P.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
CZVWTNTXBUVAFR-UHFFFAOYSA-M
Application
Buffer component for ERLIC technique for Phosphoproteome analysis and inhibitor of protein phosphatases.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
01495PHR3211479775
form
crystals
form
-
form
-
form
solid
solubility
water: 3.54 g/30 mL, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98.5% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
pH
4.5-5.1
pH
-
pH
-
pH
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marta Kwiatkowska et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 109, 34-43 (2014-03-04)
The toxicity of herbicides to animals and human is an issue of worldwide concern. The present study was undertaken to evaluate toxic potential of widely used pesticide - glyphosate, its metabolites: aminomethylphosphonic acid (AMPA); methylphosphonic acid and its impurities: N-(phosphonomethyl)iminodiacetic
Yogesh Surendranath et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(14), 6326-6336 (2012-03-08)
The mechanism of nucleation, steady-state growth, and repair is investigated for an oxygen evolving catalyst prepared by electrodeposition from Co(2+) solutions in weakly basic electrolytes (Co-OEC). Potential step chronoamperometry and atomic force microscopy reveal that nucleation of Co-OEC is progressive
J L Slonczewski et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(10), 6271-6275 (1981-10-01)
The intracellular pH of Escherichia coli cells, respiring on endogenous energy sources, was monitored continuously by 31P NMR over an extracellular pH range between 5.5 and 9. pH homeostasis was found to be good over the entire range, with the
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
91957-2.5G04061833627570
91957-500MG04061833616253
91957-100MG04061833464366