Merck
89858
1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
Sinónimos:
Methanesulfonothioic acid S-(1-pyrenylmethyl) ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
326.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
fluorescence
λex 374 nm; λem 398 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
InChI key
OXKQGBUJTFUGBB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)