Saltar a
89339
D-Xylono-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
D-Xylonic acid γ-lactone, D-Xylono γ-lactone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
148.11
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥95.0% (GC)
form
crystals
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
SMILES string
O=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3+,4-/m1/s1
InChI key
CUOKHACJLGPRHD-FLRLBIABSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
325.0 °F
flash_point_c
162.79 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
89339-500MG04061832386201
89339-100MG04061832386195