Saltar a
83219
Protein G
immobilized on cross-linked 4% agarose
Sinónimos:
Protein G agarose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Form:
powder
Nombre del producto
Protein G, immobilized on cross-linked 4% agarose,
form
powder
capacity
≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM)
storage temp.
−20°C
General description
protein G, attached to 4% cross-linked beaded agarose, stabilized with lactose which must be removed prior to use by washing gel onto filter; 1 g powder yields ~4 mL swollen gel
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P329616-20102065
form
powder
form
aqueous ethanol suspension
form
liquid
form
powder (lyophilized)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
capacity
≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM)
capacity
-
capacity
-
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
01467-100MG04061838609366
01467-25MG04061832859958