Saltar a
79033
(R)-(+)-1,2-Octanediol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
Octane-1,2-diol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
flakes
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
form
flakes
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
79033-100MG04061833607954