Saltar a
76127
2,3,3-Trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt, 4-(2,3,3-Trimethylindolio)butanesulfonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
295.40
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C15H21NO3S/c1-12-15(2,3)13-8-4-5-9-14(13)16(12)10-6-7-11-20(17,18)19/h4-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-3H3
InChI key
XTNXDHCAMPMVRG-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)