Saltar a
74782
Deoxyribonucleic acid
Sinónimos:
DNA, Fischsperma
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
63,80 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
433,00 €
368,05 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
EC Number:
309-566-6
NACRES:
NA.31
MDL number:
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
63,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
impurities
≤1% protein
loss
≤8% loss on drying
absorbance ratio
A260/280 nm ≥1.5
storage temp.
2-8°C
Application
Deoxyribonucleic acid from fish sperm has been used:
  • to study the effect of DNA in Maillard reaction.
  • as a standard for DNA measurements.
  • asa component of artificial sputum media (ASM), which is designed to simulate theconditions within the cystic fibrosis (CF) airway for growing bacterialcultures.
Other Notes
Not available for import to United States
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D162631149D3159
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤1% protein
impurities
-
impurities
≤5% protein
impurities
-
absorbance ratio
A260/280 nm ≥1.5
absorbance ratio
-
absorbance ratio
A260/280 nm ~1.4
absorbance ratio
-
loss
≤8% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Could you please inform us whether the nucleic acid is double-stranded or single-stranded? Additionally, we would appreciate an estimate of its length in base pairs, even if approximate.
    1 respuesta
    1. The estimated molecular weight range of this product is 50,000 and 100,000 Da which is approximately 75-150 base pairs. The product is a double-strand DNA.
      ¿Le ha resultado útil?