Saltar a
67563
3,4-Dihydroxy-5-methoxycinnamic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
3-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Methoxycaffeic acid, 5-Hydroxyferulic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
163,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
210.18
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2697317
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C10H10O5/c1-15-8-5-6(2-3-9(12)13)4-7(11)10(8)14/h2-5,11,14H,1H3,(H,12,13)/b3-2+
InChI key
YFXWTVLDSKSYLW-NSCUHMNNSA-N
Biochem/physiol Actions
Secondary plant metabolite of the phenylpropanoid pathway.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1780377951102601
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (T)
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)