Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Número CAS:
EC Number:
420-150-4
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
specific activity
15 U/mg
color
slightly beige
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Laccase catalyzes the oxidation of phenol containing compounds, including lignin, through the reduction of oxygen to water. The presence of mediators will allow the oxidation of non-phenlic compounds as well. The primary function of laccase is to degrade lignin in fungi.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmole of catechol per minute at pH 4.5 and 25 °C
former nomenclature: Coriolus versicolor
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?