Saltar a
53467
2,3-Dioleyloxy-1-(dimethylamino)propane
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
1,2-Dioleyloxy-3-(dimethylamino)propane, N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, DODMA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
165,00 €
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
577,00 €
432,75 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H81NO2
Número CAS:
Peso molecular:
620.09
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10139013
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
liquid
functional group
amine, ether
lipid type
cationic lipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCC(CN(C)C)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
InChI key
GLGLUQVVDHRLQK-WRBBJXAJSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
308110127027549983
functional group
amine, ether
functional group
-
functional group
amine
functional group
amine
assay
≥98.0% (TLC)
assay
97%
assay
98%
assay
≥99%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cationic lipid saturation influences intracellular delivery of encapsulated nucleic acids.
Heyes, J., et al.
J. Controlled Release, 107, 276-287 (2005)
Lloyd B Jeffs et al.
Pharmaceutical research, 22(3), 362-372 (2005-04-20)
A fully scalable and extrusion-free method was developed to prepare rapidly and reproducibly stabilized plasmid lipid particles (SPLP) for nonviral, systemic gene therapy. Liposomes encapsulating plasmid DNA were formed instantaneously by mixing lipids dissolved in ethanol with an aqueous solution
Adam Judge et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 13(2), 328-337 (2005-11-09)
The systemic application of nucleic acid drugs requires delivery systems that overcome the poor pharmacokinetics, limited biodistribution, and inefficient uptake of nucleic acids. PEGylated liposomes show considerable promise because of their intrinsic ability to accumulate at disease sites and facilitate
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
53467-100MG04061833380840
53467-500MG04061833380857