Saltar a
52419
Ene-Reductase
recombinant, expressed in E. coli, ≥1 U/mg
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
Número CE:
1.3.-.-
Specific activity:
≥1 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Para consultas sobre este producto 52419, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥1 U/mg
storage temp.
2-8°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U of enzyme activity is defined as the amount of the enzyme as lyophilized powder that converts 1 μmol 2-cyclohexen-1one per hour
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
52419-10MG04061833387887