Saltar a
51883
Kanosamine hydrochloride
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
3-Amino-3-deoxy-D-glucose hydrochloride, D-Kanosamine hydrochloride, Kanosamin Hydrochlorid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
215.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
3914856
Assay:
≥97.0% (TLC)
Form:
solid
assay
≥97.0% (TLC)
form
solid
concentration
15.0-19.0% chloride (AT)
SMILES string
N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2?,3-,4-,5?,6-;/m1./s1
InChI key
SSMWKOGBJREKIK-QRMZFDPGSA-N
Biochem/physiol Actions
Aminosugar building block of natural products, inhibitor of cell wall biosynthesis
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
51883-10MG04061832385235
51883-50MG04061832385242