Saltar a
50722
Ammonium sulfate 1 M solution
Sinónimos:
Ammonium sulfate solution, Additive Screening Solution 12/Kit-No 78374
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Aqueous ammonium sulfate solution equivalent to indicated ammonia levels
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-20-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A
Urh Černigoj et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 87-93 (2013-02-13)
To exploit different chromatographic modes for efficient plasmid DNA (pDNA) purification a novel monolithic chromatographic support bearing multimodal histamine (HISA) groups was developed and characterized. Electrostatic charge of HISA groups depends on the pH of the mobile phase, being neutral
S Ishwarya et al.
Preparative biochemistry & biotechnology, 43(1), 95-107 (2012-12-12)
A serine protease was purified 6.9-fold from the leaves of Thespesia populnea using ammonium sulfate fractionation followed by CM-cellulose and Sephadex G-100 chromatography. The purified enzyme was named populnein and was characterized. It was made up of a single polypeptide