Saltar a
43868
4-O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D- galactopyranosyl]-D-galactopyranose
≥95% (TLC)
Sinónimos:
β-GalNAc-(1→4)-Gal, Receptor for pili of Pseudomonas aeruginosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25NO11
Número CAS:
Peso molecular:
383.35
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Quality Level
assay
≥95% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-6(3-17)24-13(23)11(22)10(12)21/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
InChI key
DRHGSSXSNNHAAL-KMJSDMRTSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)