Saltar a
42519
D-Tagatose 1,6-diphosphate lithium salt
≥90.0% (TLC)
Sinónimos:
TBP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O12P2 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
340.12 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥90.0% (TLC)
assay
≥90.0% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)C(O)(COP(O)(O)=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C6H14O12P2.Li/c7-4-3(1-16-19(10,11)12)18-6(9,5(4)8)2-17-20(13,14)15;/h3-5,7-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/t3-,4?,5-,6?;/m1./s1
InChI key
GQNKMQYFKBYXBK-WTCPDFSZSA-N
Biochem/physiol Actions
Important metabolite, substrate, activator or inhibitor in carbohydrate utilization pathways like lactose and galactose metabolism.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
006758.186041.00002
assay
≥90.0% (TLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)