Saltar a
41239
D-Apiose
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
3-C-Hydroxymethyl-D-glycero-tetrose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
concentration
100-1000 mM in H2O
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@]1(O)COC(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-5(9)2-10-4(8)3(5)7/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4?,5+/m0/s1
InChI key
ASNHGEVAWNWCRQ-LJJLCWGRSA-N
Application
D-Apiose, a plant-specific branched-chain monosaccharide found in rhamnogalacturonan II (RG-II), apiogalacturonan, and several apioglycosides, serves as a borate binding site for crosslinking of galacturonans within plant cell walls.
Packaging
Pack size based on mg solid
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)