Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 106,00 € |
Acerca de este artículo
106,00 €
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 g/L
pH
3.3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| concentration 1 g/L | concentration 2 g/L | concentration 2 g/L | concentration 2 g/L |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7784-26-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3126-5MG | 04065266923681 |
| SML3126-25MG | 04065266923674 |
| 2852-100ML | 04061838202741 |