Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1120,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
243.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-654-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5288874
1120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Collagenase-Substrate Test Substance (for quantitative Collagenase-Determination),
form
powder
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
GGLIDLCEPDHEJO-BQBZGAKWSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form (Powder or Lyophilized powder or film) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 27674-1G-F | 04061826185902 |