Saltar a
216A-1
Hepatitis B Virus Core Antigen Rabbit Polyclonal Antibody
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
151,00 €
0.1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
292,00 €
7 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
420,00 €
0.5 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
554,00 €
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
779,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Cell Marque®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
216A-16-ASR0841683127307
216A-14-ASR0841683127246
216A-160841683127291
216A-17-RUO0841683127345
216A-170841683127321
216A-15-RUO0841683127284
216A-16-RUO0841683127314
216A-17-ASR0841683127338
216A-18-ASR0841683127369
216A-14-RUO0841683127253
216A-180841683127352
216A-15-ASR0841683127277
216A-18-RUO0841683127376
216A-140841683127239
216A-150841683127260