Saltar a
18448
N-Stearoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Cer(d18:1/18:0), (2S,3R,4E)-2-(Stearoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Octadecanoyl-D-sphingosine, N-Stearoyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]octadecanamide, C18 Ceramide (d18:1/18:0), C18-Ceramide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
405,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H71NO3
Número CAS:
Peso molecular:
565.95
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1717539
405,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
composition
carbon content, 76.40% , hydrogen content, 12.64% , nitrogen content, 2.47%
functional group
amide
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI key
VODZWWMEJITOND-NXCSZAMKSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
4379991553A7191
functional group
amide
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥96.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder or crystals
form
powder or solid
form
powder or crystals
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
composition
carbon content, 76.40% , nitrogen content, 2.47% , hydrogen content, 12.64%
composition
carbon content, 75.92% , hydrogen content, 12.55% , nitrogen content, 2.60%
composition
carbon content, 66.63% , hydrogen content, 11.33% , nitrogen content, 3.98%
composition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
18448-50MG04061833329559
18448-250MG04061833313169