Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H34ClNO7
Número CAS:
Peso molecular:
604.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
fluorescence
λem 885 nm
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2cc3CCCC(=C/C4=C5OC6=C(COc7ccccc67)C=C5CCC4)\c3[o+]c2c1
InChI
1S/C34H34NO3.ClHO4/c1-3-35(4-2)28-16-15-22-17-23-9-7-10-24(32(23)37-31(22)20-28)18-25-11-8-12-26-19-27-21-36-30-14-6-5-13-29(30)34(27)38-33(25)26;2-1(3,4)5/h5-6,13-20H,3-4,7-12,21H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
RBRALSKYYWDESZ-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Cyanine near-infrared-absorbing dye.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
P. Czerney, U.W. Grummt
J. Chem. Res. (M), 173-173 (1996)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 11452-1MG-F | 04061826670330 |
| 11452-5MG-F | 04061833276747 |