packaging
pkg of 1.5 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
RTC UST-101
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
General description
Application
Other Notes
Analito
- Tetracosane-d50 2 wt. %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-09-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?