Saltar a
PB3000
Lead - Soil
certified reference material, pkg of 50 g
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
267,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
267,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC Pb-3000
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Lead - soil may be used as a reference material in determining the concentration of lead in soil samples using flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS).
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SQC001SQC068SQC003
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
RTC Pb-3000
manufacturer/tradename
RTC SQC-001
manufacturer/tradename
RTC SQC-068
manufacturer/tradename
RTC SQC-003
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
10099-74-8
CAS No.
10099-74-8
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of lead, cadmium and copper in roadside soil and plants in Elazig, Turkey
Bakirdere S and Yaman M
Environmental Monitoring and Assessment, 136, 401-410 (2008)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
PB3000-50G04061834405900