Saltar a
F0750
Fast Dark Blue R Salt
Solid
Sinónimos:
Azoic Diazo Component 51, Azoic Diazo No. 51
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10Cl2N5O4 · 0.5Cl4Zn
Número CAS:
Peso molecular:
486.77
Colour Index Number:
37195
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
229-758-2
MDL number:
Nombre del producto
Fast Dark Blue R Salt,
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, ~30%
color
red-brown
solubility
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10Cl2N5O4.3ClH.Zn/c1-24-12-6-11(13(25-2)5-10(12)18-17)19-20-14-8(15)3-7(21(22)23)4-9(14)16;;;;/h3-6H,1-2H3;3*1H;/q+1;;;;+2/p-3
InChI key
BHKNLVCPKUILSR-UHFFFAOYSA-K
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F0500F2256D9805
color
red-brown
color
-
color
faint yellow to yellow
color
yellow to dark brown
form
solid
form
crystalline
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
composition
Dye content, ~30%
composition
-
composition
Dye content, ~20%
composition
Dye content, ~95%
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)