C1905000
Chlorpropamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea
Seleccione un Tamaño
157,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
157,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorpropamide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
Clave InChI
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)