Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 246,00 € |
Acerca de este artículo
246,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lofepramine
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
InChI key
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| form powder | form solid | form - | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BP697 | 04061835275830 |