Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
EC Number:
200-580-7
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
impurities
Heavy metals, chlsoride, sulfate; tested
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
room temp
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido acético
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?