Saltar a
A5348
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
solid, ≥98% (TLC)
Sinónimos:
Biotin–cadaverine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
498,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H29F3N4O4S
Peso molecular:
442.50
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
498,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
mol wt
442.5
color
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: soluble
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
InChI key
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
Application
Biotinylation reagent
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
QBD10773QBD10199B3770
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
solubility
DMSO or DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL
form
solid
form
solid or viscous liquid
form
solid or viscous liquid
form
powder
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A5348-25MG04061832339924