Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 x 25 discs | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 106,00 € |
Acerca de este artículo
106,00 €
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioChemika
form
disc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 10 × 25 discs
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella spp., bacteria, coliforms
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs | packaging pkg of 10 × 25 discs |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line BioChemika | product line BioChemika | product line BioChemika | product line BioChemika |
| technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 94445-10X25DISCS | 04061833292051 |