Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 549,00 € |
Acerca de este artículo
549,00 €
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
InChI key
SWGKAHCIOQPKFW-JTNORFRNSA-N
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caftaric acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 88656-10MG | 04061838352002 |