Saltar a
795461
Ammonium phosphate monobasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98%
Sinónimos:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
48,70 €
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
121,00 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
145,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH4H2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
115.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
231-764-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Form:
powder
48,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor pressure
<0 hPa ( 20 °C)
product line
Redi-Dri
assay
≥98%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.005% NH4OH pptd., ≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: 0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: 0.005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium dihydrogen phosphate (ADP) is a crystal material and is a member of large family of compounds which possess a chemical formula:MH2XO4 .
Application
  • Capillary-seeding crystallization and preliminary crystallographic analysis of a solvent-tolerant elastase from Pseudomonas aeruginosa strain K.: This research employs ammonium phosphate monobasic in the crystallization process of elastase from Pseudomonas aeruginosa. The study provides crucial structural data that can aid in understanding the enzyme′s function and its potential industrial applications (Ali et al., 2013).
Biochem/physiol Actions
Ammonium dihydrogenphosphate (ADP) exhibits non-linear optical (NLO) and electro-optic (EO) properties.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
88431A1645216003
form
powder
form
-
form
powder
form
crystals or chunks
assay
≥98%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98.5%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.01%, nitrate (NO3-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate monobasic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Effect of hydrogen bonds on physical properties of ammonium dihydrogenphosphate crystals
Xue D and Ratajczak H
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 716(1-3), 207-210 (2005)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
795461-500G04061832958118
795461-100G04061832958064
795461-1KG04061832958095