Saltar a
72015
Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate
Selectophore
Sinónimos:
HFPB, Tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]boron sodium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
250,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H36BF48NaO8 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
1836.65
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
powder
SMILES string
O.O.O.[Na+].COC(c1cc(cc(c1)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C56H36BF48O8.Na.3H2O/c1-106-33(41(58,59)60,42(61,62)63)21-9-22(34(107-2,43(64,65)66)44(67,68)69)14-29(13-21)57(30-15-23(35(108-3,45(70,71)72)46(73,74)75)10-24(16-30)36(109-4,47(76,77)78)48(79,80)81,31-17-25(37(110-5,49(82,83)84)50(85,86)87)11-26(18-31)38(111-6,51(88,89)90)52(91,92)93)32-19-27(39(112-7,53(94,95)96)54(97,98)99)12-28(20-32)40(113-8,55(100,101)102)56(103,104)105;;;;/h9-20H,1-8H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI key
HQYSIIBSDLWUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Lipophilic ion exchanger for ion-selective membrane electrodes; Lipophilic salt as additive in membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
605917201424901
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G.H. Zhang et al.
Analytical Chemistry, 62, 1644-1644 (1990)
T. Rosatzin et al.
Analytica Chimica Acta, 280, 197-197 (1993)
Takashi Katsu et al.
Analytica chimica acta, 620(1-2), 50-54 (2008-06-19)
Although a previous study [S.S.M. Hassan, M.A. Ahmed, M.M. Saoudi, Anal. Chem. 57 (1985) 1126] had shown that a caffeine-sensitive electrode made with picrylsulfonate and 1-octanol as a cation-exchanger and a solvent mediator, respectively, had a wide working pH range
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
72015-50MG04061833278154