Saltar a
63174
4-Maleimidobutyric acid
≥98.0% (T)
Sinónimos:
γ-Maleimidobutyric acid, 4-Maleimidobutanoic acid, N-(3-Carboxypropyl)maleimide, N-Maleoyl-4-aminobutyric acid, N-Maleoyl-GABA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
477,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1455876
477,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
mp
95-98 °C
SMILES string
OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-6-3-4-7(11)9(6)5-1-2-8(12)13/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,13)
InChI key
NCPQROHLJFARLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma-maleimidobutyric acid may be used as a spacer in the construction of drug and other types of bioconjugates. 4-Maleimidobutyric acid is used with N-hydroxysuccinimide ester as a bifunctional cross-linking agent.
Modification reagent for thiol groups in proteins
Other Notes
SH-label for the modification of peptides and proteins[1]; Used for the preparation of a new bleomycin analog for enzyme immunoassay (EIA)[2]; probe for membrane SH-groups[3]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.003028.1462142002
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
~90%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
95-98 °C
mp
200-202 °C
mp
199-202 °C (decomposition)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)