Saltar a
52083
Thayer-Martin Supplement II
suitable for microbiology
Sinónimos:
Vitamino Growth Supplement
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
2 units
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
67,20 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
67,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
Quality Level
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Neisseria spp.
Application
A chemically defined growth supplement recommended for cultivation of Neisseria species.
Other Notes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Part I (Cat. No.90541):
Vitamin B12 0.1mg; L-Glutamine 100mg; Adenine sulphate 10mg; Guanine hydrochloride 0.3mg; p-Amino benzoic acid (PABP) 0.13mg; L-Cystein 11mg; NAD (Coenzyme I) 2.5mg; Cocarboxylase 1mg; Ferric nitrate 0.2mg; Thiamine hydrochloride 0.03mg; Cysteine hydrochloride 259mg; Dextrose 1g
Part II (Rehydrating fluid; Cat. No. 18661):
Dextrose 1g; Distilled water 10ml
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C87214405173831
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
form
solid
form
powder
form
powder
form
liquid
suitability
Neisseria spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Neisseria spp.
suitability
Corynebacterium spp.
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
681873-1G04061826199831
681873-5G04061832994499
52083-2UN-F04061832547145