Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Eu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
701.77
EC Number:
239-565-5
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4167338
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
purum p.a.
reaction suitability
core: europium, reagent type: catalyst
mp
187-191 °C
suitability
suitable for NMR (spectroscopy)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Eu](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Eu/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI key
DVUACRCEVJAWMS-LWTKGLMZSA-K
Legal Information
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Michiya Fujiki et al.
Frontiers in chemistry, 8, 685-685 (2020-09-10)
We report emerging circularly polarized luminescence (CPL) at 4f-4f transitions when lanthanide (EuIII and TbIII) tris(β-diketonate) embedded to cellulose triacetate (CTA), cellulose acetate butyrate (CABu), D-/L-glucose pentamethyl esters ( D-/ L-Glu), and D-/L-arabinose tetramethyl esters ( D-/ L-Ara) are in