Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 408,00 € 306,00 € | |
| 50 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 802,00 € 601,50 € |
Acerca de este artículo
306,00 €
Precio de catálogo408,00 €Ahorre 25 %grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
InChI key
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (GC) | assay 99% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.829 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.838 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.859 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 56-57 °C/8 mmHg (lit.) | bp 85-87 °C/10 mmHg (lit.) | bp 79-80 °C/60 mmHg (lit.) | bp 130-133 °C (lit.) |
| functional group amine, ether | functional group amine, ether | functional group amine, ether | functional group amine, ether |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 40263-10ML-F | 04061837014994 |
| 40263-50ML-F | 04061831985931 |