Saltar a
393363
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
99%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
224.34
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Quality Segment
assay
99%
form
powder or crystals
mp
160-162 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(O)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-13-6-9-14(10-7-13,11-8-13)12(15)16/h2-11H2,1H3,(H,15,16)/t13-,14-
InChI key
IAQHPZFALQQESM-HDJSIYSDSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
371335276235521795
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
99%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
160-162 °C (lit.)
mp
295 °C (dec.) (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
mp
119-121 °C (lit.)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)