Saltar a
32502
8-Quinolinol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
Sinónimos:
8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
188,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-711-1
Beilstein/REAXYS Number:
114512
MDL number:
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.05% insoluble in ethanol
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
suitability
passes test for suitability for Mg decision
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
8-Quinolinol (QOH) forms complexes with heavy metals [Pt(II), Pb(II), Bi(III), Ir(III)]. These complexes show long-lived phosphorescence and excited state absorption in solutions. It has been reported to form metal chelate complexes. Immobilized 8-quinolinol has been widely used in the preconcentration step during the extraction of metals.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
36524252565H6878
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
passes test for suitability for Mg decision
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
98-100% (GC)
assay
98.5%
assay
≥98.5%
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
mp
72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Quinolinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
148-24-3
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, crystal structure and spectral properties of VO (acetylacetone benzoylhydrazone)(8-quinolinol).
Liu SX and Gao S.
Polyhedron, 17(1), 81-84 (1998)
The reactions of 8-quinolinol.
Phillips JP.
Chemical Reviews, 56(2), 271-297 (1956)
Synthesis of silica-immobilized 8-quinolinol with (aminophenyl) trimethoxysilane.
Marshall MA and Mottola HA.
Analytical Chemistry, 55(13), 2089-2093 (1983)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
32502-100G04061826712450