Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 513,00 € |
Acerca de este artículo
513,00 €
form
powder
Quality Segment
composition
Carbon: 37.5-45.8% (Anhydrous Basis)
Nitrogen: 5.0-7.0% (Anhydrous Basis)
Water: 3.0-10.0% (by Karl Fischer)
color
faint yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Clc1ccc([N+]#N)c(Cl)c1.OS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.C6H3Cl2N2.H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1-3H;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SPGAUZWLXGQOLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| color faint yellow | color - | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder | form powder | form powder, crystals or chunks | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| composition Carbon: 37.5-45.8% (Anhydrous Basis) | composition - | composition - | composition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?