Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 111,00 € |
1 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 332,00 € |
Acerca de este artículo
111,00 €
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
form
powder
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
mp
550 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
SMILES string
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form filings | form powder |
| mp 550 °C (lit.) | mp 550 °C (lit.) | mp 550 °C (lit.) | mp 490-560 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| composition aluminum, ~45% , zinc, ~5% , copper, ~50% | composition aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5% | composition aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5% | composition - |
| grade puriss. p.a. | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Devarda′s alloy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?