Acerca de este artículo
vapor pressure
97 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
2.0 M in methylene chloride
density
1.373 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-09-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?