Acerca de este artículo
grade
puriss.
assay
98-101% (calc. to the dried substance)
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph Eur., BP
impurities
acidic and alkalic reac. substances, in accordance, related subst., in accordance, residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
mp
261-263 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
77-09-8
77-09-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 16019-250G | 04061838745316 |