Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
ACS spectrophotometric grade
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
50-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.02% water
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤10, clear
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 235 nm Amax: 1.0, λ: 240 nm Amax: 0.35, λ: 250 nm Amax: 0.10, λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 340-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Other Notes
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diclorometano
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-09-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?