Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 discs | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 24,00 € |
Acerca de este artículo
24,00 €
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
microbe id | growth & motility: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Haemophilus spp. (species), Haemophilus spp.
General description
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) microbe id | growth & motility: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) microbe id | growth & motility: suitable |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) clinical testing |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| suitability Haemophilus spp. (species) | suitability - | suitability - | suitability Haemophilus spp. (species) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 394963-25ML | 04061831982787 |
| 394963-10X1ML | 04061831982770 |
| 8030680025 | 04022536378053 |
| 8030680100 | 04022536378060 |
| 8030680001 | 04027269276232 |
| 140732-25ML | 04061838733658 |
| 140732-100ML | 04061838733634 |
| 8030680500 | 04027269074982 |
| 394963-1ML | 04061837809279 |
| 140732-500ML | 04061838733665 |
| 140732-2.5L | 04061838733641 |
| 394963-5ML | 04061831982794 |
| 08482-50DISCS-F | 04061838652447 |