Saltar a
05939
Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
RPF Supplement
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 vials
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
286,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
286,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granelSolicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
according to ISO 6888-2:2020
Quality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement is used for isolation, identification, confirmation, and enumeration of coagulase positive Staphylococcus aureus from food and other specimens. It is used with Baird-Parker Agar Base. The reduction of potassium tellurite concentration in RPF supplement results in S. aureus forming grey or black colonies, surrounded by an opaque halo of precipitation, i.e. the coagulase reaction.
Application
Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement is used for isolation, identification, confirmation, and enumeration of coagulase positive Staphylococcus aureus from food and other specimens.
Other Notes
(per vial, sufficient for 100 ml medium)
Rabbit plasma 2.5ml
Bovine Fibrinogen 0.5g
Trypsin inhibitor 2.5mg
Potassium tellurite 2.5mg
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F3879341578F4883
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
powder
agency
according to ISO 6888-2:2020
agency
-
agency
-
agency
-
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterility
-
sterility
-
sterility
-
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)