Saltar a
04397
Conjugated (10E,12Z)-Linoleic acid solution
~100 mg/mL in ethanol, analytical standard
Sinónimos:
(10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic acid, 10E,Z12-CLA, Linoleic acid (10-trans, 12-cis)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Disponible para enviar HOYdesdeSchnelldorf Distribution
164,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
280.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
164,00 €
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~100 mg/mL in ethanol
format
single component solution
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC/C=C\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
InChI key
GKJZMAHZJGSBKD-NMMTYZSQSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
62240L1376L8134
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
218979-1G04061838775757
04397-50MG04061838630629