Saltar a
04285
Dimethyl ethylmalonate
≥97.0%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5CH(COOCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-914-8
Beilstein/REAXYS Number:
1769537
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.418
bp
188-190 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCC(C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-5(6(8)10-2)7(9)11-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
XGRMVENQJLQMLT-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B24758-5G04061831811865
04285-100ML04061838630315