Saltar a
07-4440
N,N-Dimetilformamida
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
SAJ first grade
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimetilformamida
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)